Learn More
Bohlender™ Giunti a vite HT in PPS
Tappi a vite da utilizzare per collegare apparecchiature e raccordi con filettature GL a tubi a parete spessa o a tubi in vetro, plastica o metallo. I giunti a vite HT in PPS Bohlender™ BOLA™ sono ideali per il fissaggio di sonde, termometri, tubi per immersione o cavi nei recipienti di reazione.
26.61€ - 311.64€
Specifica
Product Type | Giunto filettato HT |
---|---|
Certificazione/Conformità | Conformità FDA |
Min. Operating Temperature (Metric) | −50°C |
Quantità confezione | 1 ciascuno |
Colore | Nero |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10649411
|
Bohlender™
D630-74 |
For 10mm tubing O.D. | GL 25 |
38.58€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10207221
|
Bohlender™
D628-34 |
For 2mm tubing O.D. | GL 14 |
32.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10649221
|
Bohlender™
D629-34 |
For 3mm tubing O.D. | GL 18 |
26.61€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10318951
|
Bohlender™
D628-66 |
For 4mm tubing O.D. | GL 14 |
27.14€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10609031
|
Bohlender™
D629-46 |
For 4mm tubing O.D. | GL 18 |
29.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10421882
|
Bohlender™
D628-74 |
For 6mm tubing O.D. | GL 14 |
60.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10329141
|
Bohlender™
D630-54 |
For 6mm tubing O.D. | GL 25 |
37.84€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10145501
|
Bohlender™
D629-62 |
For 8mm tubing O.D. | GL 18 |
85.22€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10287161
|
Bohlender™
D631-46 |
For 8mm tubing O.D. | GL 32 |
117.66€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10787872
|
Bohlender™
D630-62 |
For 8mm tubing O.D. | GL 25 |
116.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10339281
|
Bohlender™
D632-32 |
For 8mm tubing O.D. | GL 45 |
147.34€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10003541
|
Bohlender™
D630-80 |
For 12mm tubing O.D. | GL 25 |
133.56€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10756172
|
Bohlender™
D631-60 |
For 12mm tubing O.D. | GL 32 |
311.64€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Tappo a vite in PPS nero
- Parti interne: V-ring in PPS, O-ring in FKM, anello conico e anello di tenuta in PTFE
- Per diametri di tubi inferiori a 3 mm (non esposti al terreno)
- Buona resistenza chimica
- Il terreno è esposto soltanto a PTFE
Specifica
Giunto filettato HT | |
−50°C | |
Nero | |
250°C |
Conformità FDA | |
1 ciascuno | |
10 bar |