Learn More
Praseodymium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11316298
25 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Aqueous solutions of praseodymium(III) chloride can be used to prepare insoluble praseodymium(III) compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19423-77-9
Formula molecolare Cl3Pr
Molecular Weight (g/mol) 247.26
Numero MDL MFCD00149828
InChI Key LHBNLZDGIPPZLL-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name praseodymium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pr+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Praseodymium(III) chloride hydrate
Punto di fusione 115°C
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (REO)
Indice di Merck 14,7712
Informazioni di solubilità Soluble in water and alcohol
Peso formulazione 247.27 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton™
Odore Odorless
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Praseodymium(III) chloride hydrate, REacton, 99.9% (REO)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Praseodymium(III) chloride hydrate
Titolo del prodotto
Praseodymium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals >