Learn More
Thermo Scientific™ Precision™ Circulating Water Baths
Achieve outstanding temperature uniformity for your samples with perimeter-directed water flow on these circulating water baths. Featuring advanced temperature controller.
2462.25€ - 3758.70€
Specifica
Tipo di unità di controllo Digitale
Certificazione/Conformità UL, CE
Comunicazioni Digital
Gamma di temperatura Ambient +5° to 100°C
Display LCD monocromatico
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Descrizione Capacità (sistema metrico) Electrical Requirements Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Capacità (sistema metrico) Electrical Requirements Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
15335867
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
TSCIR19
19L Circulating Water Bath 19 L Global Voltage 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz Precision CIR 19
2462.25€
Pezzo
Spedizione stimata: 02-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15345867
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
TSCIR35
35L Circulating Water Bath 35 L Global Voltage 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz Precision CIR 35
2904.45€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15355867
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
TSCIR89
89L Circulating Water Bath 89 L Global Voltage 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz Precision CIR 89
3758.70€
Pezzo
Spedizione stimata: 02-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Ensure temperature uniformity and control with theseThermo Scientific™ Precision™ circulating water baths, which is particularly critical when working with enzymes and in serological applications. Available in three different models, these high performance baths feature a microprocessor control and include a removable stainless steel gable cover, diffuser tray, and rubber duck.
  • Achieve enhanced temperature uniformity with perimeter-directed water flow
  • Easily clean and maintain bath with coil-free internal design
  • Optimize scheduling with auto-on and auto-off timers
  • Accommodate taller labware with new hinged lid and extended height
  • Help prevent bath overheating and damage with low-fluid protection
  • Easily operate and monitor with icon-based graphical display
  • Protect your work with audible alarms
Not for use for IVD/MD in some countries.
Specifica
Specifica
Digitale
Digital
LCD monocromatico
304 Stainless Steel
±°
Global Voltage 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz
UL, CE
Ambient +5° to 100°C
1 Stainless Steel Gable cover and Rubber Duck
4
±0.05°C
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Precision™ Circulating Water Baths