Learn More
Thermo Scientific™ Bagni per usi generici Precision™
I bagni per uso generico si prestano ad una vasta gamma di applicazioni. Sono ideati per mantenere la temperatura compresa tra quella ambiente e 100 °C. La gamma dei bagni ad elevate prestazioni va da 2 l a 28 l.
Marca: Thermo Scientific™ TSGP10
829.12 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24069" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I bagni per uso generico Thermo Scientific™ Precision™si prestano ad una vasta gamma di applicazioni. Sono ideati per mantenere la temperatura dell'acqua compresa tra quella ambiente e 100°° C. La gamma dei bagni a elevate prestazioni va da 2 l a 28 l, inclusi i modelli shallow. Includono un circuito di sicurezza anti-surriscaldamento, progettato per impedire fughe termiche, e nuovi timer di accensione/spegnimento automatico per ottimizzare la pianificazione delle operazioni. Ottima resistenza alla corrosione e agli agenti chimici, grazie al rivestimento esterno in polvere epossidica. L'interno della camera è in acciaio inossidabile, di facile pulizia.
- L'ingombro ridotto rispetto ai modelli precedenti consente di liberare spazio prezioso sul banco
- Il controllo avanzato del microprocessore è stato progettato per ampliare le funzionalità del dispositivo
- Gli allarmi acustici proteggono il lavoro svolto
- Possibilità di salvare le impostazioni più comuni con quattro preimpostazioni di temperatura
- Display grafico a icone di facile utilizzo e controllo
- Il design ottimizzato delle cerniere supporta la configurazione a coperchio aperto e ne agevola la rimozione
- Il sistema di protezione dall'esaurimento dei liquidi impedisce il surriscaldamento e il danneggiamento del bagno
- Simplify operation with quick disconnect drain on 10, 20, and 28L and dual models
Specifica
Acciaio inox | |
10L General Purpose Water Bath | |
UL, CE | |
LCD monocromatico | |
Clear Polycarbonate Gable Cover and Rubber Duck | |
Precision GP 10 | |
±° | |
15.5 x 15.1 x 9.2 in. (393 x 383 x 233 mm) | |
6.0-7.0 / 2.8-3.4 (120V/230V) |
Digitale | |
10 L | |
° | |
800 w | |
Acciaio con rivestimento in polvere epossidica | |
4 | |
±° | |
120/230V 50/60 Hz |
Offerte speciali
- Diversi produttori