Learn More
Thermo Scientific™ Precision™ General Purpose Baths PROMO
Thermo Scientific Precision™ General Purpose Baths are designed to maintain water temperature from ambient to 100°C
1860.00€ - 5004.90€
Specifica
Materiale camera | Acciaio inox |
---|---|
Tipo di unità di controllo | Digitale |
Certificazione/Conformità | UL, CE |
Gamma di temperatura | ° |
Display | LCD monocromatico |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Include | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Include | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
16285131
|
Thermo Scientific™
TSGP28PMO5 |
28 L | 24 Liters of Thermal beads | 28L General Purpose Water Bath |
5004.90€
1 unità |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15962827
|
Thermo Scientific™
TSGP10PMO5 |
10 L | 8 liters of Thermal beads | 10L General Purpose Water Bath | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
- Free up valuable bench space with smaller footprint, compared to previous models
- Advanced microprocessor controller is designed for extended functionality
- Protect your work with audible alarms
- Conveniently save commonly used settings with four temperature presets
- Simple to operate and monitor with icon-based graphical display
- Enhanced hinge design supports open lid configuration and easy lid removal
- Help prevent bath damage and overheating with low-fluid protection
- Simplify operation with quick disconnect drain on 10, 20, and 28L and dual models
- Warranty varies by country, please contact us for details
Specifica
Acciaio inox | |
UL, CE | |
LCD monocromatico | |
±° | |
100-115 V/200-230 V |
Digitale | |
° | |
4 | |
±° | |
50/60 Hz |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Precision™ General Purpose Baths PROMO