Learn More
Fisherbrand™ Premium Microscope Slide Box with Cork Lining
Store and transport slides safely with durable ABS cases. Fisherbrand™ Colored ABS Slide Boxes keep standard microscope slides in numbered, grooved slots. Provides safe, dust-free storage.
14.77€
Specifica
Capacità vetrino | 25 |
---|---|
Sostegni dispositivo | 25 Slides |
Dimensioni (L x P x A) | 141 x 88 x 35 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Per la conservazione o il trasporto dei vetrini |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vetrini da microscopio standard da 25 x 75 mm (1 - 3 pollici) |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11354135
|
Fisherbrand™
HS15989E |
Bianco |
14.77€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
- Both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
- Friction-fit cover closes easily and allows for easy access to slides
- Features a thumb-latch lock mechanism for additional security
- Stackable
Specifica
25 | |
141 x 88 x 35 mm | |
Vetrini da microscopio standard da 25 x 75 mm (1 - 3 pollici) | |
Plastica ABS con rivestimento in sughero | |
Sovrapponibile | |
Sughero |
25 Slides | |
Per la conservazione o il trasporto dei vetrini | |
Foglio per l'inventario dei vetrini | |
Rectangular | |
Non-sterile |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Premium Microscope Slide Box with Cork Lining