Learn More
JULABO PRESTO Process Systems
GREENER_CHOICE
The PRESTO systems are designed for precise temperature control as well as rapid temperature changes, making them ideal for reactor vessels, material stress tests, or temperature simulations.
Marca:  JULABO 9420381.N1
Codice prodotto. 17714869
  • 19145.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Wide working temperature ranges without changing fluids
  • Ethernet interface
  • SD-Card slot
  • pace optimized design creates more room directly next to the units
  • Connections for USB, Ethernet, RS232, and Alarm output
Specifica
Specifica
-30°C to +250°C
29.5 x 13 x 26.4 in.
A38
Process System
Titolo del prodotto
JULABO PRESTO Process Systems > Model: A38