Learn More
Epredia™ PrintMate™ Biopsy Cassettes
Epredia™ PrintMate Cassettes™ are designed to contain incised tissue safely and securely for tissue processing, embedding and sectioning. PrintMate Cassettes provide exceptional scanning accuracy and reliability when used with the Epredia™ PrintMate™ and Epredia™ SlideMate™ barcode scanner.
60.85€ - 138.00€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15487604
|
Epredia™
A84210050 |
Aqua | N/A | N/A | N/A | ||||||
16313986
|
Epredia™
B851080BE |
Beige | 4 x 250 cassettes (1000)/cs |
138.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15497604
|
Epredia™
A84210051 |
Blue | N/A | N/A | N/A | ||||||
16232321
|
Epredia™
B851080BL |
Blue | 4 x 250 cassettes (1000)/cs |
138.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15407614
|
Epredia™
A84210052 |
Green | N/A | N/A | N/A | ||||||
16323986
|
Epredia™
B851080GN |
Green | 4 x 250 cassettes (1000)/cs |
138.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15417614
|
Epredia™
A84210053 |
Gray | N/A | N/A | N/A | ||||||
16333986
|
Epredia™
B851080GY |
Gray | 4 x 250 cassettes (1000)/cs |
138.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15427614
|
Epredia™
A84210054 |
Lilac | N/A | N/A | N/A | ||||||
16343986
|
Epredia™
B851080LA |
Lavender | 4 x 250 cassettes (1000)/cs |
138.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15437614
|
Epredia™
A84210055 |
Orange | N/A | N/A | N/A | ||||||
16353986
|
Epredia™
B851080LG |
Light Green | 4 x 250 cassettes (1000)/cs |
138.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15447614
|
Epredia™
A84210056 |
Pink | N/A | N/A | N/A | ||||||
16363986
|
Epredia™
B851080LI |
Lilac | 4 x 250 cassettes (1000)/cs |
138.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15457614
|
Epredia™
A84210057 |
Tan | N/A | N/A | N/A | ||||||
16373986
|
Epredia™
B851080OR |
Orange | 4 x 250 cassettes (1000)/cs |
138.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15467614
|
Epredia™
A84210058 |
White | N/A | N/A | N/A | ||||||
16383986
|
Epredia™
B851080PK |
Pink | 4 x 250 cassettes (1000)/cs |
138.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15477614
|
Epredia™
A84210059 |
Yellow | N/A | N/A | N/A | ||||||
16393986
|
Epredia™
B851080TN |
Tan | 4 x 250 cassettes (1000)/cs |
138.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
16303996
|
Epredia™
B851080WH |
White | 4 x 250 cassettes (1000)/cs |
138.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
16313996
|
Epredia™
B851080YW |
Yellow | 4 x 250 cassettes (1000)/cs |
138.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
16354016
|
Epredia™
B851110BE |
Beige | 10 x 75 cassettes (750)/cs |
113.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
16364016
|
Epredia™
B851110BL |
Blue | 10 x 75 cassettes (750)/cs |
113.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
16374016
|
Epredia™
B851110GN |
Green | 10 x 75 cassettes (750)/cs |
113.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
16384016
|
Epredia™
B851110GY |
Gray | 10 x 75 cassettes (750)/cs |
113.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
16394016
|
Epredia™
B851110LA |
Lavender | 10 x 75 cassettes (750)/cs |
113.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
16304026
|
Epredia™
B851110LG |
Light Green | 10 x 75 cassettes (750)/cs |
113.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
16314026
|
Epredia™
B851110LI |
Lilac | 10 x 75 cassettes (750)/cs |
113.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
16324026
|
Epredia™
B851110OR |
Orange | 10 x 75 cassettes (750)/cs |
113.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
16334026
|
Epredia™
B851110PK |
Pink | 10 x 75 cassettes (750)/cs |
113.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
16344026
|
Epredia™
B851110TN |
Tan | 10 x 75 cassettes (750)/cs |
113.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
16354026
|
Epredia™
B851110WH |
White | 10 x 75 cassettes (750)/cs |
113.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
16364026
|
Epredia™
B851110YW |
Yellow | 10 x 75 cassettes (750)/cs |
113.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
Descrizione
Designed for performance and user convenience, the PrintMate cassette range has been optimized for superior workflow and printing with the PrintMate Classic and PrintMate AS printing systems. The even, textured printing face provides the optimal surface for high-quality printing every time. For additional information, the right and left sides are textured for clear handwriting with suitable pens. The lid catches have been adjusted for ease of use with low force opening and closing, while still giving the security needed while processing.Available in tubes for automatic loading or loose for manual use, and in twelve colors for enhanced workflow identification.
Specifica
Yes |
Titolo del prodotto
Epredia™ PrintMate™ Biopsy Cassettes