Learn More
MedChemExpress Procion Blue HB
MedChemExpress Procion Blue HB (Reactive Blue 2) is a purinergic antagonist.
Marca: MedChemExpress HY-D0965
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) | |
Room temperature | |
HBV | |
774.16 g/mol | |
Reactive Blue 2 |
100 mg | |
DMSO : ≥ 110 mg/mL (142.09 mM) ∣ H2O : 10 mg/mL (12.92 mM; Need ultrasonic) ∣ Ethanol : 1 mg/mL (1.29 mM; Need ultrasonic) | |
Dye Reagents | |
12236-82-7 |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.