missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Procion Blue HB
MedChemExpress Procion Blue HB (Reactive Blue 2) is a purinergic antagonist.
79.65€ - 302.40€
Specifica
Content And Storage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
---|---|
Shipping Condition | Room temperature |
Solubilità | DMSO : ≥ 110 mg/mL (142.09 mM) ∣ H2O : 10 mg/mL (12.92 mM; Need ultrasonic) ∣ Ethanol : 1 mg/mL (1.29 mM; Need ultrasonic) |
Bersaglio | HBV |
Product Type | Dye Reagents |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16498768
|
MedChemExpress
HY-D0965 |
10 mg |
79.65€
10mg |
Spedizione stimata: 10-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16458916
|
MedChemExpress
HY-D0965 |
100 mg |
302.40€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) | |
DMSO : ≥ 110 mg/mL (142.09 mM) ∣ H2O : 10 mg/mL (12.92 mM; Need ultrasonic) ∣ Ethanol : 1 mg/mL (1.29 mM; Need ultrasonic) | |
Dye Reagents | |
12236-82-7 |
Room temperature | |
HBV | |
774.16 g/mol | |
Reactive Blue 2 |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto