Learn More
MedChemExpress Procion Blue HB
MedChemExpress Procion Blue HB (Reactive Blue 2) is a purinergic antagonist.
Marca:  MedChemExpress HY-D0965
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 16498768
  • 83.70€ / 10mg
Spedizione stimata: 24-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Room temperature
HBV
774.16 g/mol
Reactive Blue 2
10 mg
DMSO : ≥ 110 mg/mL (142.09 mM) ∣ H2O : 10 mg/mL (12.92 mM; Need ultrasonic) ∣ Ethanol : 1 mg/mL (1.29 mM; Need ultrasonic)
Dye Reagents
12236-82-7
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.