Learn More
BINDER™ Serie KBF Camere climatiche per test di stabilità Con intervallo di temperatura / di umidità ampliato
BINDER KBF assicura condizioni di prova assolutamente costanti nell'intero ambiente di esecuzione. Questa camera offre il grande vantaggio di un ingombro ridotto e di un'alimentazione idrica flessibile. La soluzione specifica per le serie di prove di fatica.
Marca:  BINDER™ 9020-0324
20254.24 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 309.00000kg
Codice prodotto. 15503577
  • 21770.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The Constant climate chambers in the KBF series operate within a temperature range of between 0 °C and 70 °C, and a humidity range of between 10% RH and 80% RH.
  • Intervallo di temperatura: da -10 °C fino a 100 °C
  • Intervallo di umidità ampliato: dal 10 % u.r. fino al 98 % u.r.
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Regolazione dell'umidità con sensore di umidità capacitivo e umidificazione a vapore
  • Camera interna realizzata interamente in acciaio inox
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Data logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
  • Autotest apparecchi per completa analisi dello stato
  • Porta interna a tenuta ermetica in vetro di sicurezza (ESG)
  • Prevenzione dalla corrosione del vetro grazie allo speciale rivestimento TIMELESS
  • 1 griglia inseribile in acciaio inox
  • Foro di accesso con tappo in silicone 30 mm, a sinistra
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) con allarme acustico e visivo
  • Interfaccia per computer: Ethernet
  • Riscaldamento sportello
Specifica
Specifica
24.7 cu. ft.
45 kg
700L
Nessuna illuminazione
2 std./15 max.
10 to 80% r.F.
Climate Chamber
KBF720-230V
1255 x 1040 x 1925 mm
200 V
16 A
99.2 lb.
KBF720-230V, standard, Serie KBF - Camere climatiche per test di stabilità Con ampio intervallo di temperatura / di umidità, 700 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
acciaio inossidabile
acciaio inossidabile
CEE
Intervallo di temperatura 0°C asopra la temperatura ambiente fino 70°C
TFT tattile
973 x 576 x 1250 mm
312 kg
3,1 kW
50/60Hz
Offerte speciali
Servizi