Learn More
BINDER™ Serie KT - Incubatori refrigerati, con tecnologia Peltier
La serie KT convince per l'abbinamento tra prestazioni soddisfacenti, efficienza e compatibilità ambientale impressionanti. L'incubatore KT è moderno nell'applicazione e delicato sui campioni.
Marca:  BINDER™ 9020-0289
6360.65 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 122.00000kg
Codice prodotto. 15639115
  • 7335.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Intervallo di temperatura: da 4 °C fino a 100 °C
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Velocità della ventola regolabile
  • Raffreddamento elettrico con modulo Peltier
  • Controller con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Visualizzazione su monitor LCD
  • Inserimento tramite pulsante con manopola
  • Porta interna in vetro di sicurezza (ESG)
  • 2 griglie inseribili in acciaio inox
  • Impilabile
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) con allarme di temperatura acustico e visivo
  • Interfaccia per computer: Ethernet
  • Registrazione interna dei dati rilevati e interfaccia USB
Specifica
Specifica
5.8 cu. ft.
30 kg
Not Autoclavable
acciaio inossidabile
APT.Line Preheating Chamber Technology
acciaio inossidabile
None
da 4 °C a 100 °C
LCD Screen
600 x 355 x 765 mm
33.9 in.
600 mm
765 mm
102 kg
200 V
3 A
66.1 lb.
KT170-230V, standard, Serie KT - Incubatori refrigerati con tecnologia Peltier, 163 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
163 L
No Sensor
Nessuna illuminazione
2
NEMA 5-20P
Refrigerated Incubator
KT170-230V
880 x 815 x 1025 mm
860 mm
665 mm
355 mm
230 V, 50/60 Hz, 10 A
0,8 kW
50/60 Hz
Offerte speciali
Servizi