Learn More
BINDER™ Serie KBF Camere climatiche per test di stabilità Con intervallo di temperatura / di umidità ampliato
BINDER KBF assicura condizioni di prova assolutamente costanti nell'intero ambiente di esecuzione. Questa camera offre il grande vantaggio di un ingombro ridotto e di un'alimentazione idrica flessibile. La soluzione specifica per le serie di prove di fatica.
Marca:  BINDER™ 9020-0322
15938.49 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21622" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 184.00000kg
Codice prodotto. 15671479
  • 17135.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The Constant climate chambers in the KBF series operate within a temperature range of between 0 °C and 70 °C, and a humidity range of between 10% RH and 80% RH.
  • Intervallo di temperatura: da -10 °C fino a 100 °C
  • Intervallo di umidità ampliato: dal 10 % u.r. fino al 98 % u.r.
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Regolazione dell'umidità con sensore di umidità capacitivo e umidificazione a vapore
  • Camera interna realizzata interamente in acciaio inox
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Data logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
  • Autotest apparecchi per completa analisi dello stato
  • Porta interna a tenuta ermetica in vetro di sicurezza (ESG)
  • Prevenzione dalla corrosione del vetro grazie allo speciale rivestimento TIMELESS
  • 1 griglia inseribile in acciaio inox
  • Foro di accesso con tappo in silicone 30 mm, a sinistra
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) con allarme acustico e visivo
  • Interfaccia per computer: Ethernet
  • Riscaldamento sportello
Specifica
Specifica
8.7 cu. ft.
30 kg
Non autoclavabile
acciaio inossidabile
acciaio inossidabile
CEE
a 0 °C fino a 70 °C
TFT tattile
KBF240-230V
930 x 855 x 1460 mm
200 V
16 A
66.1 lb.
KBF240-230V, standard, Serie KBF - Camere climatiche per test di stabilità Con ampio intervallo di temperatura / di umidità, 247 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
247 L
Nessuna illuminazione
2 std./9 max.
10 to 80% r.F.
Climate Chamber
dal 10 % u.r. fino all'80
650 x 485 x 785 mm
189 kg
2,1 kW
50/60 Hz
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Servizi