Learn More
Labconco™ Camere di essiccazione trasparenti per liofilizzatore FreeZone™
La camera trasparente fornisce visibilità per la liofilizzazione di massa.
Marca:  Labconco™ 7318802
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.00000kg
Codice prodotto. 15721008
  • 4560.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Clear chamber provides visibility for bulk freeze drying.
  • La camera in acrilico con diametro di 12.0in. è adatta a tutti i liofilizzatori FreeZone™
  • Fornisce visibilità per la liofilizzazione di massa.
  • Include i ripiani per i prodotti (5 ripiani) 7317200
  • Includes clear arylic lid with gasket, vacuum release valve & pass-through for electrical cords
  • Con dimensioni adatte a condensatori di diametro di 10.12in. o 14.0in.
  • Apertura con un diametro di 8in. verso il collettore nella parte inferiore della camera
Specifica
Specifica
Clear
17.4 in.
22 lb.
FreeZone™ Freeze Dryers
15.3 in.
19 lb.