Learn More
Labconco™ Camere di essiccazione trasparenti per liofilizzatore FreeZone™
La camera trasparente fornisce visibilità per la liofilizzazione di massa.
3145.00€ - 5310.00€
Specifica
Tipo | Drying Chamber |
---|---|
Colore | Clear |
Materiale | Acrylic |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | FreeZone™ Freeze Dryers |
Codice del prodotto | Marca | Size | Altezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Altezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15721008
|
Labconco™
7318802 |
Short | 15.3 in. |
4560.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15787807
|
Labconco™
7318700 |
Tall | 24.6 in. |
3780.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15797807
|
Labconco™
7318702 |
Short | 16.8 in. |
3145.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15796968
|
Labconco™
7318800 |
Tall | 23 in. |
5310.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Clear chamber provides visibility for bulk freeze drying.
- La camera in acrilico con diametro di 12.0in. è adatta a tutti i liofilizzatori FreeZone™
- Fornisce visibilità per la liofilizzazione di massa.
- Include i ripiani per i prodotti (5 ripiani) 7317200
- Includes clear arylic lid with gasket, vacuum release valve & pass-through for electrical cords
- Con dimensioni adatte a condensatori di diametro di 10.12in. o 14.0in.
- Apertura con un diametro di 8in. verso il collettore nella parte inferiore della camera
Specifica
Drying Chamber | |
Clear | |
Acrylic | |
FreeZone™ Freeze Dryers |
Titolo del prodotto
Labconco™ Camere di essiccazione trasparenti per liofilizzatore FreeZone™