Learn More
BINDER™ Serie BD Avantgarde.Line - Standard-Incubatori, a convezione naturale
L'incubatore BINDER a convezione naturale della serie BD è specificatamente progettato per un funzionamento stabile, continuo e di lunga durata. Rappresenta la soluzione ideale per l'incubazione delicata di organismi, nonché per il condizionamento di mezzi termosensibili.
Marca:  BINDER™ 9010-0331
6778.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21981" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 169.00000kg
Codice prodotto. 15820312
  • 7320.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Series BD incubators function with natural convection and, thanks to their state-of-the-art technical equipment, are a reliable choice for the incubation of microbiological cultures.
  • Intervallo di temperatura: temperatura ambiente da più 5 °C fino a 100 °C
  • Elevata accuratezza della temperatura grazie alla tecnologia APT.line™
  • Convezione naturale
  • Controller con display LCD
  • Comando elettromeccanico dell'aletta di scarico aria
  • Porta interna in vetro di sicurezza (ESG)
  • 2 griglie inseribili cromate
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) integrato con allarme visivo
  • Design della maniglia ergonomico
  • Connessione USB per la registrazione dei dati
Specifica
Specifica
26 cu. ft.
45kg
Not Autoclavable
acciaio inossidabile
Natural
Nessuna illuminazione
1
NEMA 5-20P
Standard Incubator
Glass Door
BD720-230V
1165 x 870 x 1590 mm
230V
7,2 A
99.2 lb.
BD720-230V, standard, Serie BD Avantgarde.Line - Standard-Incubatori a convezione naturale, 737 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
737 L
APT.Line Technology
None
acciaio inossidabile
2 std./16 max.
Intervallo di temperatura 10°C asopraLa temperatura ambiente fino 100°C
LCD
Gravity convection
960 x 600 x 1280 mm
170 kg
1,65 kW
50/60Hz
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Servizi