Learn More
BINDER™ Serie BD Avantgarde.Line - Standard-Incubatori, a convezione naturale
L'incubatore BINDER a convezione naturale della serie BD è specificatamente progettato per un funzionamento stabile, continuo e di lunga durata. Rappresenta la soluzione ideale per l'incubazione delicata di organismi, nonché per il condizionamento di mezzi termosensibili.
1735.00€ - 7670.00€
Specifica
Autoclavabile | Non autoclavabile |
---|---|
Materiale camera | Acciaio inox |
Tecnologia a convezione | APT.Line Technology |
Convection Type | Natural |
Capacità | None |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15692116
![]() |
BINDER™
9010-0323 |
57 L | 565 x 640 x 625 mm |
1735.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15602126
![]() |
BINDER™
9010-0325 |
115 L | 835 x 740 x 735 mm |
2335.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15612126
![]() |
BINDER™
9010-0329 |
260 L | 1040 x 840 x 965 mm |
4108.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15820312
![]() |
BINDER™
9010-0331 |
737 L | 1165 x 870 x 1590 mm |
7670.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
Series BD incubators function with natural convection and, thanks to their state-of-the-art technical equipment, are a reliable choice for the incubation of microbiological cultures.
- Intervallo di temperatura: temperatura ambiente da più 5 °C fino a 100 °C
- Elevata accuratezza della temperatura grazie alla tecnologia APT.line™
- Convezione naturale
- Controller con display LCD
- Comando elettromeccanico dell'aletta di scarico aria
- Porta interna in vetro di sicurezza (ESG)
- 2 griglie inseribili cromate
- Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) integrato con allarme visivo
- Design della maniglia ergonomico
- Connessione USB per la registrazione dei dati
Specifica
Non autoclavabile | |
APT.Line Technology | |
None | |
acciaio inossidabile | |
2 std./4 max. | |
Standard | |
Glass Door | |
50/60 Hz |
Acciaio inox | |
Natural | |
Nessuna illuminazione | |
1 | |
2-pin, CEE7/7. (If UK or Ireland, includes 3-pin UK plug.) | |
LCD | |
230 V |