Learn More
BINDER™ Serie KBF-S Solid.Line - Camere climatiche per test di stabilità Con ampio intervallo di temperatura / di umidità
La nuova camera climatica KBF-S Solid.Line rappresenta la soluzione tagliata su misura per test a lungo termine e test di stabilità accelerati di prodotti farmaceutici conformi alla direttiva ICH Q1A.
Marca:  BINDER™ 9020-0366
8825.23 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21622" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 161.00000kg
Codice prodotto. 15986482
  • 12095.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Intervallo di temperatura: da 0 °C a 70 °C
  • Intervallo di umidità: dal 20 % u.r. all’80 % u.r.
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™ 
  • Regolazione dell'umidità con sensore di umidità capacitivo e umidificazione a vapore
  • Display LCD per la visualizzazione di temperatura e umidità, nonché informazioni supplementari e allarmi
  • Data Logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
  • Autotest apparecchi per completa analisi dello stato
  • Camera interna realizzata interamente in acciaio inox
  • 2 griglie inseribili in acciaio inox, incluso supporto per scaffale
  • Foro di accesso con tappo in silicone 30 mm, a sinistra
  • Robuste rotelle orientabili doppie con freno di stazionamento, da 240 l
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) con allarme di temperatura acustico e visivo
  • Interfaccia per computer: Ethernet
  • Alimentazione idrica indipendente mediante tanica
Specifica
Specifica
8.7 cu. ft.
30 kg
247 L
Nessuna illuminazione
2 std./9 max.
Dal 20 al 80% r.H.
Humidity Chamber
dal 20 % u.r. all’80 % u.r.
KBFS240-230V
650 x 485 x 785 mm
172 kg
1,4 kW
50/60 Hz
66.1 lb.
KBFS240-230V, standard, Serie KBF-S Solid.Line - Camere climatiche per test di stabilità Con ampio intervallo di temperatura / di umidità, 247 L, 230V 1∼ 50/60 Hz
acciaio inossidabile
acciaio inossidabile
CEE
da 0 °C a 70 °C
LCD
30 kg
1
930 x 855 x 1460 mm
200 V
16 A
Offerte speciali
Servizi