Learn More
BINDER™ Series FP Avantgarde.Line - Drying and Heating Chambers with Forced Convection and Program Functions
A BINDER material test chamber with mechanical convection of the FP series provides reliably short drying times and particularly fast heating – even for chambers under full loads.
Marca:  BINDER™ 9010-0365
4237.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 82.00000kg
Codice prodotto. 17844471
  • 5650.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Intervallo di temperatura: +10°C sopra la temperatura ambiente fino a +300°C
  • Elevata accuratezza della temperatura grazie alla tecnologia APT.line™
  • Velocità della ventola regolabile
  • Controller con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Comando elettromeccanico dell’aletta di scarico aria
  • 2 griglie inseribili cromate
  • Apparecchi impilabili fino a 115 L
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) e dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) con allarme ottico/acustico selezionabile nel controller
  • Design ergonomico della maniglia
  • Interfaccia computer: Ethernet
  • Data-Logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
Specifica
Specifica
259 L
FP260-230V
810 x 786 x 962 mm
230 V
16 A
LED
512 x 650 x 780 mm
96 kg
2.7 kW
50/60 Hz