Learn More
BINDER™ Series FP Avantgarde.Line - Drying and Heating Chambers with Forced Convection and Program Functions
A BINDER material test chamber with mechanical convection of the FP series provides reliably short drying times and particularly fast heating – even for chambers under full loads.
3430.00€ - 10235.00€
Specifica
Temperatura (sistema metrico) | 300°C |
---|---|
Tipo | Drying and Heating Chamber |
Display | LED |
Frequenza | 50/60 Hz |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17824471
![]() |
BINDER™
9010-0363 |
FP056-230V |
3430.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
17834471
![]() |
BINDER™
9010-0364 |
FP115-230V |
4285.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
17844471
![]() |
BINDER™
9010-0365 |
FP260-230V |
5920.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
17854471
![]() |
BINDER™
9010-0366 |
FP720-400V |
10235.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Intervallo di temperatura: +10°C sopra la temperatura ambiente fino a +300°C
- Elevata accuratezza della temperatura grazie alla tecnologia APT.line™
- Velocità della ventola regolabile
- Controller con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
- Comando elettromeccanico dell’aletta di scarico aria
- 2 griglie inseribili cromate
- Apparecchi impilabili fino a 115 L
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) e dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) con allarme ottico/acustico selezionabile nel controller
- Design ergonomico della maniglia
- Interfaccia computer: Ethernet
- Data-Logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
Specifica
300°C | |
Drying and Heating Chamber | |
LED | |
50/60 Hz |
Titolo del prodotto
BINDER™ Series FP Avantgarde.Line - Drying and Heating Chambers with Forced Convection and Program Functions