Learn More
Productainer™ 3D BioProcess Container, BioTitan retainers, three ports, MPXs
1715.00€ - 8335.00€
Specifica
Descrizione pellicola | 100 L |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 50 L |
Quantità | 200 L |
Linea di prodotti | 50 L |
Tubing Style | C-Flex |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17928241
|
Thermo Scientific
SH31304.01 |
100 L |
8335.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17908281
|
Thermo Scientific
SH31304.02 |
2000 L |
1715.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17938281
|
Thermo Scientific
SH31305.03 |
500 L |
1940.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Specifica
100 L | |
200 L | |
C-Flex |
50 L | |
50 L |
Titolo del prodotto
Productainer™ 3D BioProcess Container, BioTitan retainers, three ports, MPXs