Learn More
WTW™ Conduttimetro portatile Cond 3110 ProfiLine™
Obtain optimum measurements in natural waters and wastewater with this reliable conductivity portable meter.
Marca: WTW™ 2CA101
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.07000kg
Descrizione
- Robust and waterproof meter for portable conductivity measurement
- Reliable conductivity meter with automatic nIF temperature compensation according to DIN EN 27888 for routine measurements in natural waters and wastewater
- Features automatic temperature compensation nlF
- For professional field measurements requiring documentation and data transfer
Specifica
±0.5% scala completa ±1 LSD | |
Per misurazioni professionali sul campo che richiedono il trasferimento di dati e documenti | |
Tampone tecnico WTW e NIST per calibrazione a 1, 2, 3 punti | |
0.001, 0.01, 0.1 mS | |
da 0 a 70 ppt | |
±0.2% scala completa | |
±0.1°C | |
CE | |
0.6 kg | |
Cond 3110 | |
da –5 a 105 °C | |
17.7 cm | |
5.7 cm |
Misuratore con valigetta di trasporto con cella conduttimetrica a 4 elettrodi TetraCon™ 325, soluzione standard 1413 μs/cm a 25 °C, supporto, breve manuale di istruzioni, CD-ROM e batterie | |
Fisso: 0.475cm–1/1cm–1, calibrabile: Da 0.450 a 0.500cm–1/0.585 a 715cm–1/0.800 a 1.20 | |
da 0 μS a 1000 mS | |
Automatico | |
0.1 ppt | |
0.1 | |
LCD | |
IP67 | |
3 anni | |
Batteria al NiMH ricaricabile 4 x 1.5 V AA o 4 x 1.2 V | |
Conduttimetro portatile | |
7.9 cm | |
NiMH |