Learn More
WTW™ Conduttimetro portatile Cond 3110 ProfiLine™
Obtain optimum measurements in natural waters and wastewater with this reliable conductivity portable meter.
725.00€ - 1160.00€
Specifica
Precisione (conduttività) | ±0.5% Full-scale ±1 LSD |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | For professional field measurements requiring documentation and data transfer |
Costante di cella | Fixed: 0.475cm–1/1cm–1, Calibratable: 0.450 to 0.500cm–1/0.585 to 715cm–1/0.800 to 1.200cm–1 |
Punti di calibrazione | 1, 2, 3-point WTW Technical and NIST Buffer |
Intervallo (conduttività) | 0 μS to 1000 mS |
Codice del prodotto | Marca | Punti di calibrazione | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Punti di calibrazione | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10414885
|
WTW™
2CA101 |
Tampone tecnico WTW e NIST per calibrazione a 1, 2, 3 punti | Misuratore con valigetta di trasporto con cella conduttimetrica a 4 elettrodi TetraCon™ 325, soluzione standard 1413 μs/cm a 25 °C, supporto, breve manuale di istruzioni, CD-ROM e batterie |
1160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10732454
|
WTW™
2CA100 |
1, 2, 3-point WTW Technical and NIST Buffer | Single instrument including short instruction manual, CD-ROM and batteries |
725.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Robust and waterproof meter for portable conductivity measurement
- Reliable conductivity meter with automatic nIF temperature compensation according to DIN EN 27888 for routine measurements in natural waters and wastewater
- Features automatic temperature compensation nlF
- Includes meter with carry case including 4-electrode conductivity cell TetraCon™ 325, standard solution 1413μS/cm at 25°C, stand, beaker, short instruction manual, CD-ROM and batteries
- For professional field measurements requiring documentation and data transfer
Specifica
±0.5% Full-scale ±1 LSD | |
Fixed: 0.475cm–1/1cm–1, Calibratable: 0.450 to 0.500cm–1/0.585 to 715cm–1/0.800 to 1.200cm–1 | |
0 μS to 1000 mS | |
Automatic | |
0.1 ppt | |
0.1 | |
LCD | |
IP67 | |
3 Years | |
4 x 1.5V AA oder 4 x 1.2V NiMH-rechargeable battery | |
Portable Conductivity Meter | |
7.9 cm | |
NiMH |
For professional field measurements requiring documentation and data transfer | |
1, 2, 3-point WTW Technical and NIST Buffer | |
0.001, 0.01, 0.1 mS | |
0 to 70 ppt | |
±0.2% Full-scale | |
±0.1°C | |
CE | |
0.6 kg | |
Cond 3110 | |
-5°C to +105°C | |
17.7 cm | |
5.7 cm |