Learn More
Liebherr™ ProfiLine Forced-Air Freezer
Use these freezers for general laboratory storage of temperature-sensitive samples. Liebherr™ ProfiLine Forced-Air Freezers feature chrome-nickel-steel interior containers and plastics coated grid shelves.
Marca:  Liebherr™ GGPv 1470
Codice prodotto. 12938604
  • 6435.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Gastronorm ProfiLine recirculated air freezer
  • Steel SwingLine design door
  • Fitted lock
  • Electronic control system
  • External digital temperature display
Specifica
Specifica
1427 l
Bianco
A 215 x L 143 x P 83 cm
155 cm
220/240 V
R290
Da –10 a –26 °C
GGPV1470X
65 cm
124 cm
50/60 Hz