Learn More
Liebherr™ ProfiLine Forced-Air Freezer
Use these freezers for general laboratory storage of temperature-sensitive samples. Liebherr™ ProfiLine Forced-Air Freezers feature chrome-nickel-steel interior containers and plastics coated grid shelves.
6210.00€ - 6945.00€
Specifica
Depth (Metric) Interior 65 cm
Altezza (sistema metrico) interno 155 cm
Tensione 220/240 V
Frequenza 50/60 Hz
Refrigerante R290
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12180162
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Liebherr™
GGPv 1470
1427 l Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12938604
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Liebherr™
GGPv 1470
1427 l
6435.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12557056
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Liebherr™
GGPV 6570
601 l Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Gastronorm ProfiLine recirculated air freezer
  • Steel SwingLine design door
  • Fitted lock
  • Electronic control system
  • External digital temperature display
Specifica
Specifica
65 cm
220/240 V
R290
155 cm
50/60 Hz