Learn More
Progesterone Receptor Ab-8 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Progesterone Receptor Ab-8, Mouse Monoclonal Antibody.
124.00€ - 990.00€
Specifica
Antigene Progesterone Receptor Ab-8
Clone hPRa 2+hPRa 3
Applicazioni Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12660867
Vedere i documenti
Epredia
MS-298-P0
Concentrated 100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12680867
Vedere i documenti
Epredia
MS-298-P1ABX
Concentrated 100 μL
875.00€
100µL
12690867
Vedere i documenti
Epredia
MS-298-PABX
Concentrated 200 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12650867
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-298-P
Concentrated 1 mL
881.00€
1mL
12630877
Vedere i documenti
Epredia
MS-298-R7
Prediluted 7 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12640877
Vedere i documenti
Epredia
MS-298-RQ
Ready-to-Use 12 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Human PgR exists in two forms: 116kDa (B-form) and 81kDa (A-form). It acts as ligand activated transcription factor to regulate expression of the target genes. Null mutation in PgR gene leads to pleiotrophic reproductive abnormalities.
Host Species: Mouse
Clone: hPRa 2 + hPRa 3
Isotype: IgG1/κ + IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Horse, Sheep and Pig. Others not known.
Epitope: N-terminal half of human PgR
Immunogen: PgR from a human endometrial carcinoma (EnCa 101) grown in athymic mice
Molecular Weight: 116kDa (B-form) and 81kDa (A-form)
Positive Control: T47D or Breast CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Native and denatured)
  • Sedimentation in Sucrose Gradient
Specifica
Specifica
Progesterone Receptor Ab-8
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
ASR, IVD
PgR from a human endometrial carcinoma (EnCa 101) grown in athymic mice
hPRa 2+hPRa 3
Monoclonal
Mouse
Cancer and Tumor Biology