Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ SAX-10 HPLC Columns
Use ProPac™ SAX-10 LC Columns for exceptionally high resolution and efficiency when separating protein variants.
474.86€ - 9079.52€
Specifica
Dimensione particelle | 10 µm |
---|---|
pH | Da 2 a 12 |
Dimensione del poro | Non poroso |
Temperatura | 60 °C |
Fase stazionaria | Ammonio quaternario |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Formato colonna | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Formato colonna | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11341743
|
Thermo Scientific™
054997 |
250 mm | 4 mm | Colonna analitica |
1436.83€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11391843
|
Thermo Scientific™
063448 |
250 mm | 2 mm | Colonna analitica |
1457.54€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11381863
|
Thermo Scientific™
063703 |
250 mm | 9 mm | Analytical column |
3681.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15500234
|
Thermo Scientific™
088770 |
250 mm | 22 mm | Semi-Preparative Column |
9079.52€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15540234
|
Thermo Scientific™
088774 |
250 mm | 4 mm | 1 Lot of Resin, 3 Columns | N/A | N/A | N/A | |||||
11351743
|
Thermo Scientific™
054998 |
50 mm | 4 mm | Guard Column |
475.37€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11301853
|
Thermo Scientific™
063454 |
50 mm | 2 mm | Guard Column |
474.86€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15550234
|
Thermo Scientific™
088775 |
250 mm | 4 mm | 3 Lots of Resin, 1 Column/Lot (3 Columns) |
4452.39€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11342493
|
Thermo Scientific™
SP5730 |
250 mm | 4 mm | 3 Lots of Resin, 1 Column/Lot (3 Columns) | N/A | N/A | N/A | |||||
13457376
|
Thermo Scientific™
078990 |
50 mm | 4 mm | Colonna analitica |
1064.98€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Description
Use Thermo Scientific™ ProPac™ SAX-10 LC Columns for exceptionally high resolution and efficiency when separating protein variants. Based on a nonporous 10μm core particle that provides pressure stability, ProPac columns can resolve isoforms that differ by a single charged residue. A thin, hydrophilic layer prevents unwanted secondary interactions. The grafted anion-exchange surface provides pH-based selectivity control and fast mass transfer for high-efficiency separation and moderate capacity.
Maximizing Resolution
- ProPac SAX-10 LC column is a strong anion-exchanger with a quaternary amine functional group.
- Column sizes range from 2mm I.D., for analytical work, up to 22mm I.D. for semiprep work.
Superior Performance for Protein Analysis
- Ideal for characterization and quality control assessment of closely-related protein variants
- Unequaled high-resolution separations
- High-efficiency peaks with excellent recovery
- Higher capacity than other columns based on nonporous particles
- Superior column-to-column and lot-to-lot reproducibility eliminates column variability as a concern in stability and QA/QC testing
Specifications
10 µm | |
Non poroso | |
Ammonio quaternario | |
Scambio ionico |
Da 2 a 12 | |
60 °C | |
Polimero non poroso, sferico | |
Ion Exchange |