Learn More
Propargyl bromide, 80% in toluene, stab. with MgO, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Propargyl bromide, 80% in toluene is used to prepare betulonic acid-peptide conjugates with anti-inflammatory activity and propargylic amines employed in enyne metathesis. It finds application in the propargylation of spiro ketones, allylic alcohols and enone complexes. In Barbier-type reaction, it reacts with aldehydes to give alkyne alcohols. It is actively involved in the synthesis of polyethylene glycol (PEG) and peptide-grafted polyesters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Propargyl bromide, 80% in toluene is used to prepare betulonic acid-peptide conjugates with anti-inflammatory activity and propargylic amines employed in enyne metathesis. It finds application in the propargylation of spiro ketones, allylic alcohols and enone complexes. In Barbier-type reaction, it reacts with aldehydes to give alkyne alcohols. It is actively involved in the synthesis of polyethylene glycol (PEG) and peptide-grafted polyesters.
Solubility
Miscible with ethanol, ether, benzene, carbon tetrachloride and chloroform. Immiscible with water.
Notes
Light sensitive. Store in a cool place. Incompatible withbases, strong oxidizing agents, copper, peroxides, silver, silver oxides, mercury and mercury oxides.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Propargyl bromide |
Nota nome | stabilized with MgO |
Punto di fusione | -61°C |
Densità | 1.335 |
Punti di ebollizione | 88°C to 90°C |
Punto d'infiammabilità | 3°C (37°F) |
Indice di rifrazione | 1.494 |
Quantità | 50 mL |
Numero UN | UN2924 |
Beilstein | 605309 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0461677 | Certificato di analisi | 30/08/2024 | A16580.AK,A16580.AD,A16580.AU |
A0462896 | Certificato di analisi | 30/08/2024 | A16580.AK,A16580.AD,A16580.AU |
A0456468 | Certificato di analisi | 01/01/2024 | A16580.AK,A16580.AD,A16580.AU |
A0448341 | Certificato di analisi | 07/08/2023 | A16580.AK,A16580.AD,A16580.AU |
10242897 | Certificato di analisi | 16/08/2022 | A16580.AK,A16580.AD,A16580.AU |
Sicurezza e movimentazione
- Propargyl bromide, 80% in toluene
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P331-NON provocare il vomito.
- MIXTURE LIST-Contiene: Propargyl bromide, Toluene