Learn More
Propionaldehyde, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10408680
Propionaldehyde, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10408680
2.5 L, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Codice prodotto. 10408680
Marca: Thermo Scientific Acros 131510025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-38-6
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
InChI Key NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
IUPAC Name propanal
SMILES CCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Propionaldehyde
Punto di fusione -81.0°C
Colore Colorless
Densità 0.7980g/mL
Punti di ebollizione 48.0°C
Punto d'infiammabilità −40°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5CHO
Indice di rifrazione 1.3610 to 1.3650
Quantità 2.5 L
Beilstein 01,629
Indice di Merck 15,7937
Gravità specifica 0.798
Informazioni di solubilità Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosità 0.6 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 58.08
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467354 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number131510250,131510010,131510025,13151014
Numero di lottoA0467354 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number131510250,131510010,131510025
Numero di lottoA13151PUBLISHTESTWITHNULLERP Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/01/2025 Catalog Number131510250,131510010,131510025
Numero di lottoA0446664 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/05/2024 Catalog Number131510250,131510010,131510025,13151014
Numero di lottoA0459473 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/01/2024 Catalog Number131510250,131510010,131510100,131510025,13151014
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propionaldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Propionaldehyde, 97%, Thermo Scientific Chemicals >