Learn More
Propionic acid, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10318500
Propionic acid, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10318500 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
1 L, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10318500
Marca: Thermo Scientific Acros 220130010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-09-4
Formula molecolare C3H6O2
Molecular Weight (g/mol) 74.08
Numero MDL MFCD00002756
InChI Key XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoinVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 1032
ChEBI CHEBI:30768
IUPAC Name acido propanoico
SMILES CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Propionic acid
Punto di fusione -22.0°C
Densità 0.9900g/mL
Punti di ebollizione 141.0°C
Punto d'infiammabilità 51°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5CO2H
Indice di rifrazione 1.3850 to 1.3870
Quantità 1 L
Beilstein 02, 234
Fieser 12,415
Indice di Merck 15, 7939
Gravità specifica 0.99
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Viscosità 1.02 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 74.08
Percent Purity 99+%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0461514 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number220130025,220130010
Numero di lottoA0461514 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/03/2024 Catalog Number220130025,220130010
Numero di lottoA0455984 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/08/2023 Catalog Number220130025,220130010
Numero di lottoA0440514 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number220130025,220130010
Numero di lottoA0398966 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number220130025,220130010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propionic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Propionic acid, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >