Learn More
Propionitrile, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10205620
Propionitrile, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10205620 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
500 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10205620
Marca: Thermo Scientific Acros 180895000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-12-0
Formula molecolare C3H5N
Molecular Weight (g/mol) 55.08
Numero MDL MFCD00001948
InChI Key FVSKHRXBFJPNKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propionitrile, ethyl cyanide, propiononitrile, cyanoethane, propylnitrile, propionic nitrile, ether cyanatus, hydrocyanic ether, ethylkyanid, propannitril
PubChem CID 7854
ChEBI CHEBI:26307
IUPAC Name propanenitrile
SMILES CCC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Propionitrile
Punto di fusione -93.0°C
Densità 0.7700g/mL
Punti di ebollizione 97.0°C
Punto d'infiammabilità 6°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5CN
Indice di rifrazione 1.3650 to 1.3670
Quantità 500 mL
Beilstein 02,245
Indice di Merck 15,7941
Gravità specifica 0.77
Informazioni di solubilità Solubility in water: 99.4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, dmf, acetone,, benzene and dichloroethylen
Viscosità 0.44 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 55.08
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0449379 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/02/2024 Catalog Number180890025,180895000,180891000
Numero di lottoA0453364 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2024 Catalog Number180890025,180895000,180891000
Numero di lottoA0392413 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number180890025,180895000,180891000
Numero di lottoA0396655 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number180890025,180895000,180891000
Numero di lottoA0404938 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number180890025,180895000,180891000
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propionitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
Titolo del prodotto
Propionitrile, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >