Learn More
Contec™ Panni presaturati a maglia polynit PROSAT™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Per la pulizia delle superfici e delle apparecchiature in ambienti critici in cui sono necessari solventi aggressivi. I panni presaturati a maglia polynit PROSAT™ sono in poliestere preimbevuti per operazioni di pulizia generiche.
Marca:  Contec™ PSPS0044
824.94 EUR valido fino al 2025-05-02
Usa il codice promo "24151" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16585274
  • 1220.00€ / pezzi 160
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Panno presaturato
10 cm
10 cm
Non sterilizzabile in autoclave
Maglia a piqué indemagliabile
10 x 10 cm (4 x 4 pollici)
20 panni/busta, 64 buste/confez.
70% IPA, 30% acqua deionizzata
4 pollici
4 pollici
Poliestere
140 gsm
Monouso
Pulizia e igiene in ambienti di camera bianca
1-ply
Sterile
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto965584-0-0-1 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data06/10/2023 Catalog NumberPSPS0044
Titolo del prodotto
Contec™ Panni presaturati a maglia polynit PROSAT™ > Dimensioni (L x L): 10 x 10 cm (4 x 4 pollici), Soluzione di saturazione: 70% IPA/30% acqua deionizzata, Sterile: sì, Quantità: 20 panni/busta, 64 buste/confez.