Learn More
Contec™ Panni presaturati a maglia polynit PROSAT™
Per la pulizia delle superfici e delle apparecchiature in ambienti critici in cui sono necessari solventi aggressivi. I panni presaturati a maglia polynit PROSAT™ sono in poliestere preimbevuti per operazioni di pulizia generiche.
Marca: Contec™ PS-HS9-7030-BPR
567.61 EUR valido fino al 2025-05-02
Usa il codice promo "24151" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Per la pulizia delle superfici e delle apparecchiature in ambienti critici in cui sono necessari solventi aggressivi. I panni presaturati a maglia polynit PROSAT™ Contec™ sono panni preimbevuti in poliestere per operazioni di pulizia generiche. I panni sono testurizzati a maglia interlock indemagliabile per una buona assorbenza di solventi, resistenti all'abrasione e agli agenti chimici.
- Ideal for applications where large quantities of wipes or aggressive solvents are needed for wiping surfaces and equipment.
- Available with both 100% Semi Grade IPA and 70% USP Grade IPA, 30% DI Water.
- Extremely low in particle and fiber generation.
- Soft, non-abrasive textured wipe cleans without scratching.
- Premoistened polyester wipes are designed for general-purpose cleaning in ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) environments.
- Ideal for wiping exterior product surfaces and cleaning the interior surfaces of process tools or other equipment.
- Standard weight wipes are made of 100% textured polyester with no-run interlock knit for good solvent sorbency, abrasion resistance, and chemical resistance.
- Heatsealed and saturated with various blends of isopropyl alcohol and deionized water.
- Low in particles and extractables.
- Laundered and packaged in an ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2.5) cleanroom.
- Sterile wipes are Validated Sterile to 10-6 Sterility Assurance level in accordance with AAMI/ISO 11137 Method 1 Guidelines for the sterilization of medical devices.
- Sterile PROSAT™ Knitted Polynit Wipes are conveniently packaged for use in sterile core areas and are ideal for wiping articles prior to pass-through and environmental cleaning.
Specifica
Pre-saturated Wipe | |
23 cm | |
23 cm | |
Not Autoclavable | |
ISO Class 4 | |
Single-use | |
Cleaning and Wiping in Cleanroom Environments | |
1-ply | |
Non sterile |
9 in. | |
9 pollici | |
Polyester | |
140 gsm | |
No-run pique knit | |
23 x 23 cm (9 x 9 in.) | |
30 panni/busta, 30 buste/confez. (impilati piatti) | |
70% IPA, 30% DI Water | |
USP |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
985000-0-0-1 | Certificato di qualità | 26/10/2023 | PS-HS9-7030-BPR |
982093-0-0-1 | Certificato di qualità | 15/09/2023 | PS-HS9-7030-BPR |
966290-0-0-1 | Certificato di qualità | 22/02/2023 | PS-HS9-7030-BPR |
943450-0-0-1 | Certificato di qualità | 28/09/2022 | PS-HS9-7030-BPR |