Learn More
Contec™ Panni preimbevuti non tessuti PROSAT™
BIOPHARMA
Panni per la pulizia di banchi da lavoro a flusso laminare, superfici di camere bianche e apparecchiature. I panni preimbevuti non tessuti Contec™ PROSAT™ offrono un livello di saturazione del solvente o del disinfettante desiderato specifico per ciascuna attività.
Marca:  Contec™ PS-850-BPR
529.26 EUR valido fino al 2025-05-02
Usa il codice promo "24151" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17244513
  • 784.00€ / pezzi 2500
Esplora altre offerte speciali
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use these wipes to clean laminar flow workbenches, cleanroom surface and equipment. Contec™ PROSAT™ Presaturated Nonwoven Wipes feature task-specific saturation level of the solvent or disinfectant required to do the job.
  • Wipe substrate designed for the application
  • Compatible with ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) environments
  • Ideal for wiping articles prior to pass through
  • Made of meltblown polypropylene or cellulose/polyester
  • Effective and convenient for wipe-downs of process tools and other equipment
  • Choose spunlaced 100% polyester wipers for improved cleanliness, meltblown polypropylene wipes for improved durability, or economical hydroentangled polyester/cellulose wipers
  • Solvent blend meets SEMI specifications for metals and contaminants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Pre-saturated Wipe
20 cm
20 cm
Not Autoclavable
Single-use
Ideal for Routine Cleaning and Wiping Instruments and Equipment
50 Pk., 50 Pk./Cs.
70% IPA, 30% DI Water
8 pollici
8 pollici
Polypropylene
ISO Class 5
20 x 20 cm (8 x 8 pollici)
Process Tools and Other Equipment
1-ply
Non sterile
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1092463-0-0-1 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data01/03/2025 Catalog NumberPS-850-BPR
Numero di lotto1092462-0-0-1 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data17/01/2025 Catalog NumberPS-850-BPR
Numero di lotto1089631-0-0-1 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data10/01/2025 Catalog NumberPS-850-BPR
Numero di lotto1079458-0-0-1 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data17/10/2024 Catalog NumberPS-850-BPR
Numero di lotto1075146-0-0-1 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data20/09/2024 Catalog NumberPS-850-BPR
Titolo del prodotto
Contec™ Panni preimbevuti non tessuti PROSAT™ > Dimensioni (L x L): 20 x 20 cm (8 x 8 pollici), Materiale: polipropilene, Soluzione di saturazione: 70% IPA, 30% acqua deionizzata, Quantità: 50 pacchi, 50 pacchi/confez.