Learn More
Sartorius Prospenser Bottle-Top Dispenser
BIOPHARMA
High quality bottletop dispensers with superior chemical resistance. Sartorius Prospenser Bottle-top Dispenser is safe, convenient and customizable, making it ideal for a wide range of dispensing needs.
Marca:  Sartorius LH-723061
347.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15785585
  • 510.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
360° Rotating Dispensing Head
Autoclavable
Borosilicate Glass
Dispensing
0.05 mL
0.20%
4°C to 50°C
143 mm (5 mL)
Bottletop Dispenser
Gray and White
0.4 to 2 mL
A28, S40, A45 Bottle Adapters
0.60%
39.2°F to 122°F
2 Years
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Sartorius Prospenser Bottle-Top Dispenser > Vol. Range: 0.4 to 2mL; Increment: 0.05mL; Test Vol.: 2mL