Learn More
Sartorius Prospenser Bottle-Top Dispenser
BIOPHARMA
High quality bottletop dispensers with superior chemical resistance. Sartorius Prospenser Bottle-top Dispenser is safe, convenient and customizable, making it ideal for a wide range of dispensing needs.
510.00€ - 744.00€
Specifica
Product Type Bottletop Dispenser
Angolo 360° Rotating Dispensing Head
Autoclavabile Autoclavable
Colore Gray and White
Materiale Borosilicate Glass
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Incrementi Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Incrementi Prezzo Quantità e disponibilità  
15775585
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
LH-723060
0.2 to 1 mL 0.05 mL
510.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15785585
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sartorius
LH-723061
0.4 to 2 mL 0.05 mL
510.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 02-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15795585
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
LH-723062
1 to 5 mL 0.10 mL
510.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15705595
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
LH-723063
2 to 10 mL 0.25 mL
510.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15715595
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
LH-723064
5 to 30 mL 0.50 mL
723.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15725595
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
LH-723065
10 to 60 mL 1 mL
744.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Bottletop Dispenser
Autoclavable
Borosilicate Glass
A28, S40, A45 Bottle Adapters
0.20%
4°C to 50°C
143 mm (5 mL)
360° Rotating Dispensing Head
Gray and White
Dispensing
0.60%
39.2°F to 122°F
2 Years
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Sartorius Prospenser Bottle-Top Dispenser