Learn More
Fisherbrand™ Becher in PTFE con beccuccio
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Specifica
Specifica
Colore | Bianco |
Diametro (sistema metrico) esterno | 54 mm |
Diametro (sistema metrico) parte superiore | 54mm |
Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
Materiale | PTFE (politetrafluoroetilene) |
Altezza (sistema metrico) | 68 mm |
Temperatura (sistema metrico) operativa max | 280 °C |
Tipo | Becher |
Autoclavabile | Sì |
Monouso | Reusable |
Vedi altri risultati |
Documenti
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Dimensione file: 66.4 MB
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Becher in PTFE con beccuccio >