Learn More
Cowie Technology™ Piastra di evaporazione a forma piatta in PTFE
Inerte e chimicamente resistente. La piastra di evaporazione piatta in PTFE è disponibile in diversi formati.
Marca:  Cowie Technology™ 006.1100
Codice prodotto. 10088171
  • 19.40€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Isostatically molded in pure PTFE
  • Chemically resistant and inert
  • Super smooth internal finish
  • Usable to 280°C
Specifica
Specifica
3.33 fl oz.
100 mL
Round
Liscio
28 mm
Flat
PTFE
Piastre di evaporazione in PTFE
Da -200 a +280 °C
80 mm