Learn More
Cowie Technology™ Piastra di evaporazione a forma piatta in PTFE
Inerte e chimicamente resistente. La piastra di evaporazione piatta in PTFE è disponibile in diversi formati.
15.00€ - 40.40€
Specifica
Forma del fondo | Flat |
---|---|
Materiale | PTFE |
Forma | Round |
Tipo | Piastre di evaporazione in PTFE |
Finitura interna | Liscio |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10572202
|
Cowie Technology™
006.1025 |
25 mL | 42 mm | 25 mm |
16.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10572392
|
Cowie Technology™
006.1050 |
50 mL | 60 mm | 20 mm |
15.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10088171
|
Cowie Technology™
006.1100 |
100 mL | 80 mm | 28 mm |
19.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10098171
|
Cowie Technology™
006.1180 |
180 mL | 78 mm | 46 mm |
27.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10552972
|
Cowie Technology™
006.1350 |
350 mL | 100 mm | 55 mm |
40.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Stampata isostaticamente in PTFE puro
- Chimicamente resistente ed inerte
- Finitura interna estremamente liscia
- Utilizzabile a 280°C
Specifica
Flat | |
Round | |
Liscio |
PTFE | |
Piastre di evaporazione in PTFE | |
Da -200 a +280 °C |