Learn More
Cowie Technology™ Piastra di evaporazione a forma piatta in PTFE
Inerte e chimicamente resistente. La piastra di evaporazione piatta in PTFE è disponibile in diversi formati.
Marca: Cowie Technology™ 006.1350
Descrizione
- Isostatically molded in pure PTFE
- Chemically resistant and inert
- Super smooth internal finish
- Usable to 280°C
Specifica
11.7 fl oz. | |
350 mL | |
Round | |
Liscio | |
55 mm |
Flat | |
PTFE | |
Piastre di evaporazione in PTFE | |
Da -200 a +280 °C | |
100 mm |