Learn More
Fisherbrand™ PTFE Flexible Bellows Connectors
Machined from pure PTFE. Fisherbrand™ PTFE Flexible Bellows Connectors are used to correct misalignment and relieve stress in glassware assemblies.
Marca:  Fisherbrand™ 008.01924
Codice prodotto. 10522321
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Connect directly to standard ground glass joints where trapezoidal sealing rings give medium to high vacuum performance
  • Inert and usable to approx 280°C
Specifica
Specifica
Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Autoclavable
Ground Glass Joints
1 Each
105 mm
280°C
Flexible Bellows
PTFE
-200°C
Socket: 19/26, Cone: 24/29