Learn More
Fisherbrand™ PTFE Flexible Bellows Connectors
Machined from pure PTFE. Fisherbrand™ PTFE Flexible Bellows Connectors are used to correct misalignment and relieve stress in glassware assemblies.
44.70€ - 74.75€
Specifica
Product Type | Flexible Bellows |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | PTFE |
Da utilizzare con | Ground Glass Joints |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione della porta | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione della porta | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10105350
|
Fisherbrand™
008.01414 |
Socket: 14/23, Cone: 14/23 | 90 mm |
44.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10175440
|
Fisherbrand™
008.01429 |
Socket: 14/23, Cone: 29/32 | 110 mm |
52.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10522321
|
Fisherbrand™
008.01924 |
Socket: 19/26, Cone: 24/29 | 105 mm | N/A | |||||
10115350
|
Fisherbrand™
008.02424 |
Socket: 24/29, Cone: 24/29 | 110 mm |
54.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10189450
|
Fisherbrand™
008.02929 |
Socket: 29/32, Cone: 29/32 | 115 mm |
67.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10088231
|
Fisherbrand™
008.03434 |
Socket: 34/35, Cone: 34/35 | 120 mm |
74.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10553162
|
Fisherbrand™
008.02934 |
Socket: 29/32, Cone: 34/35 | 120 mm |
74.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Connect directly to standard ground glass joints where trapezoidal sealing rings give medium to high vacuum performance
- Inert and usable to approx 280°C
Specifica
Flexible Bellows | |
Autoclavable | |
Ground Glass Joints | |
1 Each | |
280°C |
Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) | |
PTFE | |
-200°C | |
White |