Learn More
Bohlender™ Raccordi per tubi GL in PTFE con filettatura GL
Use these fitting as reduction for connecting different diameters of tubes or tubing. Bohlender™ PTFE GL Tube Fittings With GL Thread are ideal for distributing liquids or gases.
Marca:  Bohlender™ D540-18
Codice prodotto. 10400152
  • 108.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Tube fitting T-shaped made of PTFE
  • Three connections with GL thread
  • Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE
  • Suitable for vacuum
Specifica
Specifica
Conformità FDA
PTFE
For connecting different diameters of tubes or tubing
1 ciascuno
T-shape, three connections
250°C
Adattatori per tubi GL
56 mm
−200°C
GL 18
10 bar