Learn More
Fisherbrand™ Guida asta in PTFE ad alte prestazioni
Da utilizzare con aste per agitatori in vetro e metallo. La guida per agitatore ad alte prestazioni presenta un cono di lunghezza 'B' per l'Europa e include una guarnizione in PTFE/PEEK.
Marca: Fisherbrand™ 005.00.1229
Descrizione
Una guida efficiente per agitatori ad asta in vetro e metallo su un ampio intervallo di temperature senza distacchi di particelle dalla tenuta e mantenendo inalterato il vuoto. La tenuta è realizzata in composto PTFE-PEEK di formulazione speciale, caricata a pressione in modo permanente.- Resistenza chimica elevata
- Senza colpi e vibrazioni ridotte
- Capacità di funzionamento a vuoto (∼5mm Hg) e pressione (da 3 a 5psi)
- Nessun distacco
- Anello di giunzione a rilascio automatico
- Velocità massime consigliate: 500giri/min a funzionamento continuo, 800giri/min a funzionamento intermittente
Nota: Il PEEK ha un'elevata resistenza chimica, suscettibile solo agli acidi minerali forti.
Specifica
50 mm | |
Agitatori ad asta in vetro e metallo | |
70 mm | |
Cono 29/32B |
12 mm | |
Allineamento dell'asta durante la miscelazione | |
1 ciascuno | |
Guida asta in PTFE ad alte prestazioni |