Learn More
Quickfit™ PTFE Joint Clips with Conical Joints
Highly resistant to chemical attack
Marca:  Quickfit GC24
35.15 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12069062
  • 37.95€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 03-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Highly resistant to chemical attack
  • Used for retaining glassware having Quickfit™ conical joints
  • Manufactured from PTFE with encapsulated steel spring to provide firm grip
  • Clips are numbered with joint size for easy identification
  • Can be used at temperatures up to 250°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
5 Pk.
PTFE
Conical Joints
250°C
Joint Clip
Encapsulated Steel spring
24/29