Learn More
Quickfit™ PTFE Joint Clips with Conical Joints
Highly resistant to chemical attack
32.60€ - 69.00€
Specifica
Tipo Joint Clip
Materiale PTFE
Include Encapsulated Steel spring
Da utilizzare con (apparecchiatura) Conical Joints
Resistente alla temperatura (sistema metrico) 250°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12099062
Vedere i documenti
Quickfit
GC34
34/35
66.75€
pezzi 5
Spedizione stimata: 03-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12089052
Vedere i documenti
Quickfit
GC10
10/19
32.60€
pezzi 5
Spedizione stimata: 25-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12009062
Vedere i documenti
Quickfit
GC12
12/21
36.80€
pezzi 5
Spedizione stimata: 25-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12019072
Vedere i documenti
Quickfit
GC40
40/38
40.40€
pezzi 5
Spedizione stimata: 25-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12039072
Vedere i documenti
Quickfit
GC45
45/40
69.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 08-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12069062
Vedere i documenti
Quickfit
GC24
24/29
37.95€
pezzi 5
Spedizione stimata: 03-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12049062
Vedere i documenti
Quickfit
GC19
19/26
37.20€
pezzi 5
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Highly resistant to chemical attack
  • Used for retaining glassware having Quickfit™ conical joints
  • Manufactured from PTFE with encapsulated steel spring to provide firm grip
  • Clips are numbered with joint size for easy identification
  • Can be used at temperatures up to 250°C
Specifica
Specifica
Joint Clip
Encapsulated Steel spring
250°C
PTFE
Conical Joints