Learn More
DWK Life Sciences PTFE Key with Thread, with three part retaining device
For use with polished DURAN™ disposable taps.
Marca:  DWK Life Sciences 286220604
Codice prodotto. 10448572
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Disposable PTFE valve plugs in combination with the polished DURAN™ disposable valve represent a grease-free alternative. The 3-part tap safety device is already included in the scope of delivery.
  • Made of PTFE with thread and 3-part valve locking device
  • For use with polished DURAN™ one-way taps
  • Grease-free working
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
4 mm
Not Autoclavable
50/Pk.
PTFE
14.5 NS
For use with polished DURAN™ one-way taps