Learn More
DWK Life Sciences PTFE Key with Thread, with three part retaining device
For use with polished DURAN™ disposable taps.
5.95€ - 438.00€
Specifica
Materiale | PTFE |
---|---|
Autoclavabile | No |
Da utilizzare con (applicazione) | For use with polished DURAN™ one-way taps |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Foro spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Foro spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15931561
|
DWK Life Sciences
286219809 |
12.5 NS | 2 mm |
399.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15864618
|
DWK Life Sciences
286220201 |
12.5 NS | 2.5 mm |
399.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12858041
|
DWK Life Sciences
286220407 |
14.5 NS | 2.5 mm |
428.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15884618
|
DWK Life Sciences
286221403 |
24 NS | 8 mm |
285.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12868041
|
DWK Life Sciences
286220801 |
18.8 NS | 4 mm |
329.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15951561
|
DWK Life Sciences
286221206 |
21.5 NS | 6 mm |
173.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15874618
|
DWK Life Sciences
286221009 |
18.8 NS | 6 mm |
329.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15894618
|
DWK Life Sciences
286221609 |
29.2 NS | 10 mm |
438.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10448572
|
DWK Life Sciences
286220604 |
14.5 NS | 4 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Disposable PTFE valve plugs in combination with the polished DURAN™ disposable valve represent a grease-free alternative. The 3-part tap safety device is already included in the scope of delivery.
- Made of PTFE with thread and 3-part valve locking device
- For use with polished DURAN™ one-way taps
- Grease-free working
Specifica
PTFE | |
No | |
For use with polished DURAN™ one-way taps |