Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione in PTFE a testa incrociata e singolo lato
Per l'uso con contenitori tipo provetta e sempre molto efficaci come agitatori per usi generali. Gli agitatori magnetici rivestiti in PTFE includono una testa a croce su un lato dell'agitatore.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04324kg
Descrizione
- Stable, general-purpose magnetic stirrer
- Designed for use with tube-like containers yet very effective as general stirrers
- Autoclavable
Specifica
40 mm | |
17 mm | |
2/conf. | |
Sì |
Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in PTFE | |
Bianco | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore | |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |